Learn More
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 13236309 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13236309 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13236309 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192382500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Punti di ebollizione 200.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
CAS 7784-26-1
Quantità 250 g
Gravità specifica 1.64
Densità 1.6400g/mL
Formula molecolare H4AlNO8S2·12H2O
Formula lineare AlNH4(SO4)2·12H2O
Indice di Merck 15,323
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
Molecular Weight (g/mol) 453.33
PubChem CID 62668
Peso formulazione 453.33
Grado Reagente ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.