Learn More
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato
Codice prodotto. 10294601
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10294601 240 mm Pezzo
10325911 100 mm Pezzo
10653652 130 mm Pezzo
10759611 200 mm Pezzo
10080911 300 mm Pezzo
10616571 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10294601 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11041
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Conformi agli standard DIN 12897
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Rounded, easy to use ergonomic knob
  • Scissor-construction made of 18/10-stainless steel
  • Maximal dynamic operating load (Kg max. dyn.) and the maximal static operating load (Kg max. stat.) norms are DIN 12897 compliant
  • Type 1 (240x240mm) uses a hand-operated adjusting wheel
  • Type 2 (300x300mm) includes ratchet, which connects to adjusting wheel
Specifica
Materiale Anodized Aluminum, Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 240 x 240 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 240 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Include Ruote
Product Type Supporto telescopico da banco
Quantità 1 ciascuno