Learn More
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato
Codice prodotto. 10325911
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
10325911 100 mm Pezzo
10653652 130 mm Pezzo
10759611 200 mm Pezzo
10294601 240 mm Pezzo
10080911 300 mm Pezzo
10616571 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10325911 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11016
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conformi agli standard DIN 12897
  • Struttura a forbice migliorata con tolleranze ridotte
  • Manopola ergonomica arrotondata, facile da usare
  • Struttura a forbice realizzata in acciaio inox 18/10
  • Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
  • Il tipo 1 (240x240mm) utilizza una rotella di regolazione ad azionamento manuale
  • Il tipo 2 (300x300mm) include un cricchetto, collegato a una rotella di regolazione
Specifica
Materiale Anodized Aluminum, Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Include Ruote
Product Type Supporto telescopico da banco
Quantità 1 ciascuno