Learn More
Aluminum chloride hexahydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 10492021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492021 500 g Glass bottle 500g
10482021 1 kg Glass bottle 1kg
10257313 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11914181 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10492021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217475000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride hexahydrate
Quantità 500 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.39
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Densità 2.3900g/mL
Formula lineare AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Indice di Merck 15,333
Informazioni di solubilità Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 241.43
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.