Learn More
Aluminum Chloride Hydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10447820 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10447820 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10447820 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/1960/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7784-13-6
Colore White
pH 2.5 to 3.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare AlCl3H12O6
Numero MDL 149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Peso formulazione 241.43g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 100
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium Chloride hexahydrate, Aluminumchloride