Learn More
Aluminum, technical, foil, ≈0.1mm thick, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10214252 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10214252 250 g 250g
10030000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10214252 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/1570/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name aluminium
SMILES [Al]
Specifica
Colore Gray-Silver
Punto di fusione 660°C
Punti di ebollizione 2327°C
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic container
Forma Solid
Peso formulazione 26.97g/mol