Learn More
Aluminum hydroxide, extra pure, powder
Codice prodotto. 10752261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752261 500 g Flacone in plastica 500g
10482791 25 g Flacone in plastica 25g
10328070 2 kg Flacone in plastica 2kg
11944141 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10752261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219135000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21645-51-2
Formula molecolare AlH3O3
Molecular Weight (g/mol) 78.00
Numero MDL MFCD00003420
InChI Key WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum hydroxide
Colore White
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula lineare Al(OH)3
Indice di Merck 15,338
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 78
Percent Purity ≥63.5% (Al2O3)
Grado Ultrapuro
Perdita alla combustione 36.5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium hydroxide