Learn More
Bochem™ Aluminum Lab Jacks
Codice prodotto. 10211542
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10211542 200 mm Pezzo
10313712 130 mm Pezzo
10350341 100 mm Pezzo
10410251 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10211542 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11032
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale Aluminum, Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 200 x 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Include Wheels
Product Type Lab Jack
Quantità 1 Ea.