Specifications
| Materiale o nome chimico | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Punto di fusione | 73.0°C |
| pH | 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula molecolare | AlN3O9·9H2O |
| Formula lineare | Al(NO3)3·9H2O |
| Indice di Merck | 15,347 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminium nitrate nonahydrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.