Learn More
Aluminum nitrate nonahydrate, 99+%, for analysis
Product Code. 11974271 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Unit Size:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11974271 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10042930 100 g Glass bottle 100g
10328260 500 g Glass bottle 500g
15159233 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11974271 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 218280025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-27-2
InChI Key SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC Name aluminum;trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifications
Materiale o nome chimico Aluminum nitrate nonahydrate
Punto di fusione 73.0°C
pH 2.5 to 3.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula molecolare AlN3O9·9H2O
Formula lineare Al(NO3)3·9H2O
Indice di Merck 15,347
Informazioni di solubilità Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Molecular Weight (g/mol) 375.13
Peso formulazione 375.13
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.