Learn More
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10745321 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10745321 500 g 500g
10690131 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10745321 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/2202/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7784-27-2 | Molecular Formula: AlH18N3O18 | Molecular Weight: 375.13 g/mol
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-27-2
Formula molecolare AlH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 375.13
Numero MDL 149132
InChI Key SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 73°C
pH 2.5 to 3.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 375.13g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate