Learn More
Aluminum oxide, for chromatography, acidic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Codice prodotto. 10185393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10185393 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10542992 1 kg Flacone in plastica 1kg
11934141 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10185393 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365750025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2030.0°C
Colore White
pH 4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred)
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Indice di Merck 15,35
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Grado Chromatography