Learn More
Aluminum oxide, for chromatography, basic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Codice prodotto. 10378193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10378193 5 kg Flacone in plastica 5kg
10730701 1 kg Flacone in plastica 1kg
10388433 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10378193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189990051
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aluminum oxide, Al2O3, CAS Number-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alpha-alumina, Aluminum oxide, Aluminum oxide, alundum, fasertonerde, 1kg, Na2O <0.4%, 2977.0 deg.C, White, 3.9700g/mL, 215-691-6, 300ppm max. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2977.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2030.0°C
Colore White
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Formula lineare Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Indice di Merck 15, 350
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic solvent,difficultly soluble in mineral acids
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Grado Chromatography
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.97
Densità 3.9700g/mL