Learn More
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11443713 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443713 500 g 500g
10765321 1 kg 1kg
10588410 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443713 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/2400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-24-9
Numero MDL 149143
Specifica
Punto di fusione 92°C
Colore White
pH 3.0 to 3.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare AlKO8S2·12H2O
Peso formulazione 474.39g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica