Learn More
Aluminum potassium sulfate, pure, anhydrous
Codice prodotto. 15582353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15582353 2.5 kg 2.50kg
15572353 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15582353 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458990025
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-67-1
Formula molecolare AlKO8S2
Molecular Weight (g/mol) 258.21
InChI Key GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 200.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum potassium sulfate
Punto di fusione 92.0°C
Quantità 2.5 kg
Perdita all'essiccatura 1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C).
Peso formulazione 258.21
Percent Purity ≥90% (Complexometry)
Grado Pure