Learn More
Bochem™ Aluminum Rod for Stand Base M10
Codice prodotto. 10320631
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stand Base M10, Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10320631 Stand Base M10, Clamps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10320631 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5133
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The aluminum rods with M10 thread for used with Bochem stand bases and clamps. For holding and supporting laboratory apparatus.
  • Aluminum
  • Thread M10
Specifica
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12 mm
Product Type Aluminum Stand Rod M10
Da utilizzare con (applicazione) Holdaing and Supporting Laboratory Apparatus
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stand Base M10, Clamps