Learn More
Aluminum sulfate, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Codice prodotto. 10542601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10542601 5 g Glass bottle 5g
10483775 25 g Glass bottle 25g
10741535 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10542601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192430050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-01-3
Formula molecolare Al2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 342.13
Numero MDL MFCD00003423
InChI Key DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC Name dialuminum;trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum sulfate
Punto di fusione 770°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 15% min. (Al) Typical (Complexometry)
Formula lineare Al2(SO4)3
Indice di Merck 15, 360
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 342.13
Percent Purity 100.00%
Grado Base per metalli in tracce