Learn More
Aluminum sulfate octadecahydrate, 98+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Aluminum sulfate octadecahydrate |
| Punto di fusione | 86.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Formula lineare | Al2(SO4)3·18H2O |
| Indice di Merck | 15, 360 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminium sulfate octadecahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.