Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminon |
| Punto di fusione | 220.0°C to 225.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Adeguatezza | suitable for determination of aluminum |
| Beilstein | 10, IV, 4161 |
| Indice di Merck | 15, 318 |
| Colore | Red |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |