Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminon |
| Punto di fusione | 220.0°C to 225.0°C |
| Residuo della combustione | 0.2% max |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 10,II,775 |
| Indice di Merck | 15,318 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in petroleum ether |
| Peso formulazione | 473.44 |
| Grado | Reagente ACS |
| Vedi altri risultati |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminon, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminon