Learn More
Masterflex™ Aluminum 16-Turn Valve Cartridge
Codice prodotto. 15207228
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0 to 200 mL/min.
1001 to 2500 mL/min.
6201 mL/min.
Portata flusso d'acqua:
0 to 6 mL/min.
30 to 70 mL/min.
650 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Portata flusso d'acqua unitSize
15207228 1001 to 2500 mL/min. 30 to 70 mL/min. Pezzo
15297218 0 to 200 mL/min. 0 to 6 mL/min. Pezzo
15334384 6201 mL/min. 650 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15207228 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0321862
Spedizione stimata: 31-08-2026
Specifica
Descrizione Range 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aluminum Frame Systems
Tipo 16-Turn Valve Cartridge
Velocità di flusso dell'aria 1001 to 2500 mL/min.
Portata flusso d'acqua 30 to 70 mL/min.