Specifica
| Descrizione | Range 6 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aluminum Frame Systems |
| Tipo | 16-Turn Valve Cartridge |
| Velocità di flusso dell'aria | 6201 mL/min. |
| Portata flusso d'acqua | 650 mL/min. |