Learn More
Aluminum 2,4-pentanedionate, 99.995+% (metals basis)
Codice prodotto. 11425290
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11425290 5 g 5g
11435290 25 g 25g
11445290 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425290 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044538.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13963-57-0
Formula molecolare C15H21AlO6
Molecular Weight (g/mol) 324.31
Numero MDL MFCD00000013
InChI Key KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Sinonimo Aluminum acetylacetonate
IUPAC Name aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 192°C to 194°C
Densità 1.27 g/mL
Punti di ebollizione 314°C to 316°C
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 g
Numero UN UN3467
Beilstein 4157942
Peso formulazione 324.31
Percent Purity ≥99.995%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..