Learn More
Aluminum 2,4-pentanedionate, 99.995+% (metals basis)
Codice prodotto. 11445290
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445290 100 g 100g
11425290 5 g 5g
11435290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445290 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044538.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13963-57-0
Formula molecolare C15H21AlO6
Molecular Weight (g/mol) 324.31
Numero MDL MFCD00000013
InChI Key KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Sinonimo Aluminum acetylacetonate
IUPAC Name aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 192°C to 194°C
Densità 1.27 g/mL
Punti di ebollizione 314°C to 316°C
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 100 g
Numero UN UN3467
Beilstein 4157942
Peso formulazione 324.31
Percent Purity ≥99.995%
Forma fisica Powder