Learn More
Aluminum 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 11317387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317387 100 g 100g
11307387 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012542.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Alumunium acetylacetonate may be used to prepare transparent superhydrophobic boehmite and silica films by sublimation, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13963-57-0
Formula molecolare C15H21AlO6
Molecular Weight (g/mol) 324.31
Numero MDL MFCD00000013
InChI Key KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Sinonimo Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
IUPAC Name aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 192°C to 194°C
Densità 1.27 g/mL
Punti di ebollizione 314°C to 316°C
Quantità 100 g
Numero UN UN3467
Beilstein 4157942
Informazioni di solubilità It is soluble in organic solvents but insoluble in water.
Peso formulazione 324.31
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..