Learn More
Aluminum, AAS standard solution, Specpure™ Al 1000μg/mL
Codice prodotto. 11465000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465000 500 mL 500mL
11387758 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465000 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033557.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55.067 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11145-27-0
Formula molecolare AlSi
Molecular Weight (g/mol) 55.067
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9793685
IUPAC Name aluminum;silicon
SMILES [Al].[Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Forma fisica Liquid
Tipo Analytical Standard
Quantità 500 mL
Grado Specpure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid