Learn More
Aluminum acetate, basic hydrate
Codice prodotto. 11424713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424713 100 g 100g
11434713 500 g 500g
11444713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424713 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11620.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Aluminum acetate, basic hydrate is used in medicine as an astringent and an antiseptic. It is also used as a mordant in dyeing, waterproofing and fireproofing agent. Further, it acts as a disinfectant in embalming and a dusting powder. In addition to this, it is used in antiperspirants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Aluminum acetate, basic hydrate is used in medicine as an astringent and an antiseptic. It is also used as a mordant in dyeing, waterproofing and fireproofing agent. Further, it acts as a disinfectant in embalming and a dusting powder. In addition to this, it is used in antiperspirants.
Solubility
Insoluble in water
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-03-0
Formula molecolare C4H7AlO5
Molecular Weight (g/mol) 162.08
Numero MDL MFCD00008688
InChI Key HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Acetate, Basic Hydrate
Nota nome Basic hydrate
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,344
Informazioni di solubilità Insoluble in water
IUPAC Name diacetyloxyaluminum;hydrate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum acetate, basic hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum acetate, basic hydrate