Learn More
Buerkle™ Aluminum All-Layer-Sampler
Codice prodotto. 10497461
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 cm
85 cm
150 cm
Capacità (sistema metrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) unitSize
10497461 55 cm 70 mL Pezzo
10036281 85 cm 130 mL Pezzo
10640523 150 cm 260 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497461 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53172055
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Aluminum All-Layer-Sampler allows samples to be collected from every layers of the container.
  • Aluminum
  • Smallest possible gap between the inner and the outer tube
  • Easy cleaning, removable tip
  • Colour coding (Multi and Uno sampler)
  • Ultra-pure materials
  • Excellent processing, robust model
  • With open inner tube, no separate chambers, and large sampling volume
  • Various bulk goods can be collected with the lances, from the finest powder to large grains such as corn or nuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type All-layer Sampler
Materiale Aluminum
Autoclavabile Si
Include 3 openings and open inner tube
Tipo di maniglia T-shape
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Certificazione/Conformità DIN ISTA standard
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 55 cm