Learn More
Brady™ Aluminum Alloy Labeled Safety Lockout Hasps
Codice prodotto. 15603527 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
Do Not Operate
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
Dimensione della confezione:
1 PK
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
15603527 NICHT SCHALTEN pezzi 5
15693517 Do Not Operate pezzi 5
11751326 Do Not Operate 1 PK
11771326 NIET BEDIENEN 1 PK
15613527 NIET BEDIENEN pezzi 5
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER pezzi 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 PK
11761326 NICHT SCHALTEN 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15603527 Fornitore Brady™ N. del fornitore 265391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    149.57€ / pezzi 5
    Risparmia 17.43€
    10% Sconto
In stock
A combination of lockout and tagout.
  • Allow a single employee to lock out and service equipment without having separate hasps and tags
  • Use permanent or non-permanent markers pens to write on the labels
Specifica
Product Type Labeled Safety Lockout Hasps
Colore Red
Materiale Anodized Aluminum Alloy
Profondità (sistema metrico) 4.7 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 8 mm
Testo visualizzato NICHT SCHALTEN
Da utilizzare con (applicazione) For Labeled Safety Lockout Hasps
Altezza (sistema metrico) 184.1 mm
Quantità 5 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm