Learn More
Wesbart™ Aluminum Anodized Test Tube Racks
Descrizione
- Single, double, or triple platform
- aluminum test tube racks to store tubes.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Aluminum Test Tube Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Silver |
| Capacità | Tubes (20 mm) |
| Posizioni | 36 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P x A) | 165 x 165 x 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
| Vedi altri risultati |