Learn More
Wesbart™ Aluminum Anodized Test Tube Racks
Descrizione
- Single, double, or triple platform
- aluminum test tube racks to store tubes.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Aluminum Test Tube Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità | Tubes (20 mm) |
| Posizioni | 50 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 283 x 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Vedi altri risultati |