Learn More
Aluminum antimonide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In semiconductor technology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Aluminum antimonide |
| Punto di fusione | 1050°C |
| Forma fisica | Pieces |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1549 |
| Peso formulazione | 148.73 |
| Percent Purity | 99.99% |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum antimonide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..