Learn More
Brady™ Blank Safety Lockout Hasps
Description
- Aluminum
- 6 padlocks can be applied
Specifications
Specifications
| Product Type | Blank Safety Lockout Hasps |
| Alternate Part Number | 225198 |
| Colore | Green |
| Materiale | Aluminum |
| Profondità (sistema metrico) | 4.7 mm |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Blank Safety Lockout Hasps |
| Altezza (sistema metrico) | 184.1 mm |
| Quantità | 5 Pk. |
| Larghezza (sistema metrico) | 76.2 mm |