Learn More
Horst™ Aluminum Blanks
Codice prodotto. 10382362
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10382362 500 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10382362 Fornitore Horst™ N. del fornitore 080615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.96€
    23.11€ / pezzi 25
    Risparmia 13.85€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Product Type Aluminum Blanks
Da utilizzare con (applicazione) For heating mantles