Learn More
Bochem™ Morsetti in alluminio
Codice prodotto. 10202311
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.2 mm
16.5 mm
27 mm
Dimensioni filo:
8
10
Peso (sistema metrico):
0.06 kg
0.09 kg
0.13 kg
0.3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensioni filo Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
10202311 16.2 mm 8 0.09 kg Pezzo
10189590 16.2 mm 8 0.06 kg Pezzo
10751392 16.5 mm 8 0.13 kg Pezzo
10666951 27 mm 10 0.3 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10202311 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5332
Spedizione stimata: 10-12-2026
In alluminio
  • Manufactured from aluminum
  • DIN 12895
  • Type 1: Thumb screw M8
Specifica
Materiale Alluminio
Diametro (sistema metrico) esterno 16.2 mm
Product Type Morsetti doppi ad angolo retto in alluminio
Dimensioni filo 8
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 0.09 kg