Learn More
Bochem™ Morsetti in alluminio
Descrizione
- Manufactured from aluminum
- DIN 12895
- Type 1: Thumb screw M8
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Product Type | Morsetti doppi ad angolo retto in alluminio |
| Dimensioni filo | 10 |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 0.3 kg |