Learn More
Buerkle™ Transport Bottle aluminum UN
Codice prodotto. 10183164 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10183164 1250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10183164 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03291250
In stock
Aluminum transport bottles with screw cap close safely and tightly and are approved for packaging type I (X)
  • UN approved for hazardous liquids
  • Sealable to protect contents
  • Totally leakproof with strong aluminium screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1250 mL
Colore Silver
Descrizione Transport bottle
Da utilizzare con (applicazione) Suited for Transport
Include With eyelets, sealable
Altezza (sistema metrico) con chiusura 202 mm
Materiale Aluminum
Quantità 1/Pk.
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 197 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 42.27 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità UN approval 1 B1/X/250
Product Type Metal Storage Bottle