Learn More
Buerkle™ Transport Bottle Aluminum UN
Codice prodotto. 10438521 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10438521 125 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10438521 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03290125
In stock
Aluminum transport bottles with screw cap close safely and tightly and are approved for packaging type I (X). The UN code is printed onto the bottles in black.
  • UN approved for hazardous liquids
  • Sealable to protect contents
  • Totally leakproof with strong aluminium screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Silver
Include Eyelets, sealable
Altezza (sistema metrico) con chiusura 105 mm
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 1.97 in.
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Forma Sloped Shoulders
Certificazione/Conformità UN 1B1/x/250
Product Type Transport Bottle