Learn More
Buerkle™ Transport Bottle aluminum UN
Codice prodotto. 10250082 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10250082 500 mL Pezzo
10760763 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10250082 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03290500
In stock
Aluminum transport bottles with screw cap close safely and tightly and are approved for packaging type I (X). The UN code is printed onto the bottles in black.
  • Pure Aluminum (material AL 99.5)
  • With eyelets, sealable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Silver
Include Eyelets, sealable
Altezza (sistema metrico) con chiusura 143 mm
Materiale Aluminum
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 16.91 oz.
Forma Round
Certificazione/Conformità 1B1/x/250 xx/D/BAM 9186 UN approval