Descrizione
- Pure Aluminum (material AL 99.5)
- With eyelets, sealable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Transport, Suitable for Food |
| Include | Eyelets, FKM/Viton seal |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 118 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Closure Included | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Materiale chiusura | Polypropylene with Aluminum Inner Seal |
| Diametro (sistema metrico) | 65 mm |
| Vedi altri risultati |