Learn More
Bochem™ Supporto per burette in alluminio
Codice prodotto. 10314271
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 0 a 13 mm
Materiale:
Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
10314271 Da 0 a 13 mm Aluminum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10314271 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5600
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In alluminio. Il supporto per burette in alluminio BOCHEM™ facilita l'erogazione di quantità dosate di soluzione chimica mantenendo la buretta in posizione.
Supporto per burette in alluminio.
  • In alluminio
  • Per due burette
  • Con morsetto
    • Con rotelle in PVC
    • Distanza tra rotelle 170 mm
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Materiale Aluminum
Diametro (sistema metrico) Da 0 a 13 mm