Learn More
Aluminum calcium isopropoxide, 99.8% (metals basis), 10% w/v in isopropanol
Codice prodotto. 11338038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338038 100 mL 100mL
11328038 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036594.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23275-27-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23275-27-6
Numero MDL MFCD00143586
Sinonimo acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum calcium isopropoxide
Punti di ebollizione 230°C to 240°C (4.0 mmHg)
Odore Alcohol-like
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 100 mL
Numero UN UN1219
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 566.3
Percent Purity 99.8%
Forma fisica Liquid