Learn More
Sperian™ Contenitori di alluminio
Codice prodotto. 11897040
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Model A2B2E2K2RD
Model A2B2P3RD
Model ABEK2P3RD
Model AXB2P3
Model HgP3
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
11897040 Model ABEK2P3RD Pezzo
11857050 Model A2B2P3RD Pezzo
11851781 Model HgP3 Pezzo
11856950 Model AXB2P3 Pezzo
12653123 Model A2B2E2K2RD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11897040 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1784000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.29€
    33.46€ / pezzi 1
    Risparmia 63.83€
    65% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protects against a multitude of risks encountered in many environments. Sperian™ Honeywell™ Aluminum RD40 Filters are positioned low to prevent obstruction in the field of vision.
  • Body made of aluminum provides optimum resistance to hazards
  • Low breathing resistance
  • Available in models to protect against airborne particulates, biohazards, chemicals, contamination and gas, vapors and smoke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo cartuccia Cestello
Certificazione/Conformità C.E. Dichiarazione di conformità - Categoria EC PPE- 3, Controllo qualità - ISO 9001 / 2000, Certificato EC numero - 7549 A/12/23 PSA, Attestazione EC - Attestazione EC, Attestazione EC numero - 7549 A/12/23 PSA, Certificazioni - EN 14387, EN 148, EN 12941, filtro HON
Tipo di collegamento RD40
Materiale Lega di alluminio con coperchio in PE carbone attivato e impregnato
Product Type ALU RD40 A2B2E2K2P3
Da utilizzare con (applicazione) Protezione dell'apparato respiratorio contro ammoniaca e suoi derivati, particelle liquide e solide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Maschera completa con connettore Rd40
Modello Model ABEK2P3RD
Quantità 1 ciascuno