Learn More
Haldenwanger™ Crogiolo basso di forma conica con ceramica alluminio
Codice prodotto. 10445831
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10445831 80 ml Pezzo
10757591 10 ml Pezzo
10383621 25 ml Pezzo
10493711 40 ml Pezzo
10291971 60 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10445831 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L ALSINTTIEGEL*B/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    90.42€ / pezzi 1
    Risparmia 11.58€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these crucibles for general laboratory applications. Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Conical Squat Form Crucibles are resistant to a variety of acids and alkalis.
  • Conical squat form crucibles
  • Aluminum ceramic composition
  • Available in a variety of sizes
  • Aluminum ceramic composition
Specifica
Materiale Ceramica di alluminio
Capacità (sistema metrico) 80 ml
Product Type Crogiolo
Forma Conico