Learn More
Aluminum chloride, 0.5M aq. soln., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484159 100 mL 100mL
15474159 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61582.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Numero UN UN2581
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 133.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.