Learn More
Aluminum chloride, anhydrous, 95+%
Descrizione
It is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum chloride |
| Punto di fusione | 190° (sublimation) |
| Colore | Gray to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | >95% |
| Informazioni di solubilità | Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol. |
| Peso formulazione | 133.34 |
| Odore | Pungent |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminum chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride