Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15670820 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15670820 50 g 50g
15660820 250 g 250g
15650820 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15670820 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 0623250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., crystallized,≥99.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Chloride Hexahydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystallized
Quantità 50 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.43g/mol
Percent Purity ≥99% (AT)
Grado purum p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (100°C)