Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, Honeywell™
Codice prodotto. p-7071730 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15670820 50 g 50g
15660820 250 g 250g
15650820 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15670820 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 0623250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., crystallized,≥99.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Chloride Hexahydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystallized
Quantità 50 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.43g/mol
Percent Purity ≥99% (AT)
Grado purum p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (100°C)