Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 30311303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA575538100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Quantità 100 g
Sinonimo Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6)
InChI Formula InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC Name trichloroalumane;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 241.43
Peso formulazione 239.9515