Learn More
VACUUBRAND™ Anelli di bloccaggio in alluminio
Codice prodotto. 10419122 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
45 x 62 x 16 x 22 mm
DN 20/25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10419122 45 x 62 x 16 x 22 mm Pezzo
10518381 DN 20/25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10419122 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20660000
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A rapid connection that can be mounted without any tools for soft seals and indium seals.
  • Provided with wing nut
  • Available in two different sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inside 10/16 mm
Da utilizzare con Per flangia KF piccola
Materiale Alluminio
Quantità 1 Each
Size 45 x 62 x 16 x 22 mm
Tipo Anelli di bloccaggio